Diclorometil(3,3,3-trifluoropropil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4729-5G D4729-25G
TCIAD4729-5GEA 16 EUR
TCIAD4729-5G TCIAD4729-25G
Diclorometil(3,3,3-trifluoropropil)silano ≥98.0% (por GC)
Diclorometil(3,3,3-trifluoropropil)silano
Formula: C₄H₇Cl₂F₃Si
Pto. Ebullición: 123°C
Pto. de inflamación: 15°C
Número MDL: MFCD00039294
Núm. CAS: 675-62-7
EINECS: 211-623-4
UN: 2985
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %