Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(t-Bu)2PMeHBF4
D4731-1G
D4731-5G
TCIAD4731-1GEA
113
EUR
TCIAD4731-1G
TCIAD4731-5G
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate
Formula:
C₉H₂₂BF₄P MW: 248,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD03840579 Núm. CAS: 479094-62-7 UN: 1759 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |