2,6-Diiodo-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4736-5G D4736-25G
TCIAD4736-5GEA 81 EUR
TCIAD4736-5G TCIAD4736-25G
2,6-Diiodo-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
2,6-Diiodo-4-nitroanilina
Formula: C₆H₄I₂N₂O₂
MW: 389.92 g/mol
Pto. de fusión: 248
Número MDL: MFCD00007683
Núm. CAS: 5398-27-6
EINECS: 226-429-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 254.0 to 258.0 deg-C