5,6-Dibromo-1,3-benzodioxol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5,6-Dibromobenzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Dibromo-4,5-(methylenedioxy)benzene
D4737-1G D4737-5G
TCIAD4737-1GEA 19 EUR
TCIAD4737-1G TCIAD4737-5G
5,6-Dibromo-1,3-benzodioxol ≥98.0% (por GC)
5,6-Dibromo-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,93 g/mol
Número MDL: MFCD00094476
Núm. CAS: 5279-32-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C