Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
D4743-1G D4743-5G
TCIAD4743-1GEA 17 EUR
TCIAD4743-1G TCIAD4743-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,207 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00198002
Núm. CAS: 3999-55-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %