Diphenhydramine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethanamine, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine
D4744-5G
D4744-25G
TCIAD4744-5GEA
25
EUR
TCIAD4744-5G
TCIAD4744-25G
Diphenhydramine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diphenhydramine
Formula:
C₁₇H₂₁NO MW: 255,36 g/mol |
Número MDL:
MFCD00274173 Núm. CAS: 58-73-1 EINECS: 200-396-7 Índice Merck: 14,03309 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |