2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,7-Dichloro-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
D4746-1G D4746-5G
TCIAD4746-1GEA 69 EUR
TCIAD4746-1G TCIAD4746-5G
2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene ≥98.0% (por GC)
2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09907757
Núm. CAS: 225518-49-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C