3,3'-Dimethyltriphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N-Di-m-tolylaniline, Bis(3-methylphenyl)phenylamine, Phenyl(di-m-tolyl)amine
D4755-1G D4755-5G
TCIAD4755-1GEA 56 EUR
TCIAD4755-1G TCIAD4755-5G
3,3'-Dimethyltriphenylamine ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dimethyltriphenylamine
Formula: C₂₀H₁₉N
MW: 273,38 g/mol
Número MDL: MFCD23115649
Núm. CAS: 13511-11-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C