2,2-Difluoroethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4758-1G D4758-5G
TCIAD4758-1GEA 18 EUR
TCIAD4758-1G TCIAD4758-5G
2,2-Difluoroethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Difluoroethylamine
Formula: C₂H₅F₂N
Pto. Ebullición: 68°C
Número MDL: MFCD00798137
Núm. CAS: 430-67-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %