dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
D4759-1G D4759-5G
TCIAD4759-1GEA 91 EUR
TCIAD4759-1G TCIAD4759-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈O₂
MW: 196,205 g/mol
Número MDL: MFCD00136272
Núm. CAS: 5397-82-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C