4'-(Difluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4760-1G D4760-5G
TCIAD4760-1GEA 67 EUR
TCIAD4760-1G TCIAD4760-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₈F₂O₂
Número MDL: MFCD00042250
Núm. CAS: 83882-67-1
EINECS: 281-174-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %