(S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dapoxetine HCl, (S)-N,N-Dimethyl-alpha-[2-(1-naphthyloxy)ethyl]benzylamine hydrochloride, Dapoxetine hydrochloride, (S)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthyloxy)-1-phenylpropylamine hydrochloride
D4761-1G
D4761-5G
TCIAD4761-1GEA
61
EUR
TCIAD4761-1G
TCIAD4761-5G
(S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
(S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Formula:
C₂₁H₂₄ClNO MW: 341,88 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08272809 Núm. CAS: 129938-20-1 Índice Merck: 14,02821 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 179.0 to 183.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +123 to +128 deg (C=1, MeOH) |