Ácido 4-(difluorometoxi)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4762-1G D4762-5G
TCIAD4762-1GEA 70 EUR
TCIAD4762-1G TCIAD4762-5G
Ácido 4-(difluorometoxi)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-(difluorometoxi)benzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Número MDL: MFCD00221454
Núm. CAS: 4837-20-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C