4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
D4766-1G
D4766-5G
TCIAD4766-1GEA
25
EUR
TCIAD4766-1G
TCIAD4766-5G
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone
Formula:
C₁₆H₁₂Cl₂O MW: 291,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD02093088 Núm. CAS: 79560-19-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |