dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4767-1G
D4767-5G
TCIAD4767-1GEA
77
EUR
TCIAD4767-1G
TCIAD4767-5G
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₃H₈OS |
Número MDL:
MFCD00961967 Núm. CAS: 23985-81-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |