N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Sinónimos: N,N’-Di(1-naphthyl)-4,4’-benzidine
D4768-1G D4768-5G
TCIAD4768-1GEA 49 EUR
TCIAD4768-1G TCIAD4768-5G
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen), purified by sublimation
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Formula: C₃₂H₂₄N₂
Número MDL: MFCD09261380
Núm. CAS: 152670-41-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %