2,5-Dibromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
D4769-5G D4769-25G
TCIAD4769-5GEA 26 EUR
TCIAD4769-5G TCIAD4769-25G
2,5-Dibromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,9 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Número MDL: MFCD00013554
Núm. CAS: 7657-09-2
EINECS: 231-620-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C