Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4771-1G D4771-5G
TCIAD4771-1GEA 41 EUR
TCIAD4771-1G TCIAD4771-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈O₂
Número MDL: MFCD03306027
Núm. CAS: 96706-46-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C