3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
D4773-1G D4773-5G
TCIAD4773-1GEA 60 EUR
TCIAD4773-1G TCIAD4773-5G
3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide
Formula: C₂₅H₂₅IN₂S₂
Pto. de fusión: 211°C
Número MDL: MFCD00041994
Núm. CAS: 3071-70-3
EINECS: 221-342-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %