Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dibenzo[b,d]thiophene-2-carbaldehyde
D4777-1G D4777-5G
TCIAD4777-1GEA 160 EUR
TCIAD4777-1G TCIAD4777-5G
Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₈OS
MW: 212,27 g/mol
Número MDL: MFCD02251670
Núm. CAS: 22099-23-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C