4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D4778-1G D4778-5G
TCIAD4778-1GEA 51 EUR
TCIAD4778-1G TCIAD4778-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₇F₂NO₃S
Número MDL: MFCD03407973
Núm. CAS: 874781-09-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C