N,N'-Dibutylquinacridone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5,12-Dibutyl-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
D4780-200MG D4780-1G
TCIAD4780-200MGEA 79 EUR
TCIAD4780-200MG TCIAD4780-1G
N,N'-Dibutylquinacridone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Dibutylquinacridone
Formula: C₂₈H₂₈N₂O₂
MW: 424.54 g/mol
Pto. de fusión: 265°C
Número MDL: MFCD12407159
Núm. CAS: 99762-80-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Lambda max. 518.0 to 523.0 nm (CH2Cl2)
Molar extinction coefficient min. 17000 (CH2Cl2, 518.0 to 523.0nm)