Di-1-adamantylphosphine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4781-200MG
D4781-1G
TCIAD4781-200MGEA
46
EUR
TCIAD4781-200MG
TCIAD4781-1G
Di-1-adamantylphosphine ≥95.0% (por GC)
Di-1-adamantylphosphine
Número MDL:
MFCD06658117 Núm. CAS: 131211-27-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 176.0 to 180.0 deg-C |