4,6-Dicloro-2-metilquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4782-1G D4782-5G
TCIAD4782-1GEA 83 EUR
TCIAD4782-1G TCIAD4782-5G
4,6-Dicloro-2-metilquinolina ≥98.0% (por GC)
4,6-Dicloro-2-metilquinolina
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Número MDL: MFCD00272372
Núm. CAS: 53342-53-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C