1,3-Dibromo-5-hexylbenzene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4789-1G
D4789-5G
TCIAD4789-1GEA
50
EUR
TCIAD4789-1G
TCIAD4789-5G
1,3-Dibromo-5-hexylbenzene ≥95.0% (por GC)
1,3-Dibromo-5-hexylbenzene
Formula:
C₁₂H₁₆Br₂ MW: 320,07 g/mol |
Núm. CAS:
75894-97-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |