1,3-Dibromo-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Dibromo-1-nitrobenzene
D4790-1G
D4790-5G
TCIAD4790-1GEA
44
EUR
TCIAD4790-1G
TCIAD4790-5G
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene
Formula:
C₆H₃Br₂NO₂ MW: 280,903 g/mol |
Número MDL:
MFCD02660416 Núm. CAS: 51686-78-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |