7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4793-1G D4793-5G
TCIAD4793-1GEA 75 EUR
TCIAD4793-1G TCIAD4793-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016972
Núm. CAS: 2107-77-9
EINECS: 218-290-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C