trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-pentyl-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-pentylbicyclohexyl
D4798-1G
D4798-5G
TCIAD4798-1GEA
20
EUR
TCIAD4798-1G
TCIAD4798-5G
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl
Formula:
C₂₃H₃₄F₂ MW: 348,522 g/mol |
Número MDL:
MFCD13182310 Núm. CAS: 118164-51-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |