2,7-Dibromotriphenylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4801-200MG D4801-1G
TCIAD4801-200MGEA 42 EUR
TCIAD4801-200MG TCIAD4801-1G
2,7-Dibromotriphenylene ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromotriphenylene
Formula: C₁₈H₁₀Br₂
Número MDL: MFCD22571695
Núm. CAS: 888041-37-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C