11,12-Dihydroindolo[2,3-a]carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D4803-200MG D4803-1G
TCIAD4803-200MGEA 25 EUR
TCIAD4803-200MG TCIAD4803-1G
11,12-Dihydroindolo[2,3-a]carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
11,12-Dihydroindolo[2,3-a]carbazole
Formula: C₁₈H₁₂N₂
MW: 256,31 g/mol
Pto. de fusión: 371°C
Número MDL: MFCD07371389
Núm. CAS: 60511-85-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %