1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
D4806-1G D4806-5G
TCIAD4806-1GEA 34 EUR
TCIAD4806-1G TCIAD4806-5G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,1169 g/mol
Número MDL: MFCD06200905
Núm. CAS: 141412-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %