3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
D4807-5G D4807-25G
TCIAD4807-5GEA 40 EUR
TCIAD4807-5G TCIAD4807-25G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₃Br₂F₃
Número MDL: MFCD00526219
Núm. CAS: 401-84-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %