Alcohol 3,4-dimetoxi-2-nitrobencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Alcohol 6-nitroveratrilico
D4811-1G D4811-5G
TCIAD4811-1GEA 43 EUR
TCIAD4811-1G TCIAD4811-5G
Alcohol 3,4-dimetoxi-2-nitrobencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3,4-dimetoxi-2-nitrobencilico
Formula: C₉H₁₁NO₅
MW: 213,19 g/mol
Número MDL: MFCD00014701
Núm. CAS: 1016-58-6
EINECS: 213-806-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C