2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
D4813-1G D4813-5G
TCIAD4813-1GEA 60 EUR
TCIAD4813-1G TCIAD4813-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂S
Número MDL: MFCD00052943
Núm. CAS: 53137-27-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %