2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)morpholine, 2,4-Dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
D4814-1G D4814-5G
TCIAD4814-1GEA 47 EUR
TCIAD4814-1G TCIAD4814-5G
2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine
Formula: C₇H₈Cl₂N₄O
Número MDL: MFCD00460178
Núm. CAS: 6601-22-5
EINECS: 229-544-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C