7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Deazapurine, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
D4820-200MG
D4820-1G
TCIAD4820-200MGEA
30
EUR
TCIAD4820-200MG
TCIAD4820-1G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula:
C₆H₅N₃ MW: 119,1240 g/mol |
Número MDL:
MFCD08234403 Núm. CAS: 271-70-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |