2,8-Dibromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,8-Dibromodibenzo[b,d]furan
D4821-1G
D4821-5G
TCIAD4821-1GEA
50
EUR
TCIAD4821-1G
TCIAD4821-5G
2,8-Dibromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
2,8-Dibromodibenzofuran
Formula:
C₁₂H₆Br₂O MW: 325,99 g/mol |
Número MDL:
MFCD00093683 Núm. CAS: 10016-52-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 193.0 to 197.0 deg-C |