Acetal 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1-Diethoxyethane, Acetaldehyde diethyl acetal
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 194 EUR
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetal 99%
Acetal
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 102,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0,825 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009243
Núm. CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,00040
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %