7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4824-1G D4824-5G
TCIAD4824-1GEA 49 EUR
TCIAD4824-1G TCIAD4824-5G
7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one ≥98.0% (por GC)
7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Número MDL: MFCD02091565
Núm. CAS: 73942-87-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C