3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4826-200MG
D4826-1G
TCIAD4826-200MGEA
95
EUR
TCIAD4826-200MG
TCIAD4826-1G
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione ≥98.0% (por GC)
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 122°C |
Número MDL:
MFCD00031531 Núm. CAS: 5027-32-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 191.0 to 195.0 deg-C |