2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-carbazole
D4832-200MG D4832-1G
TCIAD4832-200MGEA 33 EUR
TCIAD4832-200MG TCIAD4832-1G
2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole
Formula: C₁₈H₁₁Br₂N
MW: 401,10 g/mol
Número MDL: MFCD28147705
Núm. CAS: 444796-09-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C