3,6-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4833-200MG D4833-1G
TCIAD4833-200MGEA 61 EUR
TCIAD4833-200MG TCIAD4833-1G
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
Número MDL: MFCD00626046
Núm. CAS: 57103-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78151f680c8fef8493fc7e5a273d522fbe27e2d0&vid=78151f680c8fef8493fc7e5a273d522fbe27e2d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %