2,8-Diiododibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4835-200MG D4835-1G
TCIAD4835-200MGEA 48 EUR
TCIAD4835-200MG TCIAD4835-1G
2,8-Diiododibenzofuran ≥98.0% (por GC)
2,8-Diiododibenzofuran
Formula: C₁₂H₆I₂O
MW: 419,99 g/mol
Número MDL: MFCD00094363
Núm. CAS: 5943-11-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C