2-(Difluorometoxi)benzaldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D4837-1G D4837-5G
TCIAD4837-1GEA 29 EUR
TCIAD4837-1G TCIAD4837-5G
2-(Difluorometoxi)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
2-(Difluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00042251
Núm. CAS: 71653-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&vid=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR