Acetal ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,1-Dietoxietano
A13701.22
A13701.36
A13701.22EA
30.7
EUR
A13701.22
A13701.36
Acetal ≥99%
Acetal
Purity: 99%
CAS No.: 105-57-7
Molecular Formula: CH3CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -21°(-6°F)
Refractive Index: 1.3810
Odour: Pleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098310
Merck Reference: 14,38
UN No.: 1088
MDL No.: MFCD00009243
Formula:
C₆H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 101…102 °C Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 0,831 Pto. de inflamación: –21 °C (–6 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009243 Núm. CAS: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN: 1088 ADR: 3,II Índice Merck: 14,38 |