N,N-Diphenyl-2-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N-Diphenylnaphthalen-2-amine
D4843-1G D4843-5G
TCIAD4843-1GEA 129 EUR
TCIAD4843-1G TCIAD4843-5G
N,N-Diphenyl-2-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
N,N-Diphenyl-2-naphthylamine
Formula: C₂₂H₁₇N
MW: 295,39 g/mol
Número MDL: MFCD28384144
Núm. CAS: 6940-30-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C