5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4844-1G D4844-5G
TCIAD4844-1GEA 76 EUR
TCIAD4844-1G TCIAD4844-5G
5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (por GC)
5,6-Dibromo-1-hexene
Formula: C₆H₁₀Br₂
MW: 241,95 g/mol
Pto. Ebullición: 55°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041698
Núm. CAS: 4285-48-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %