4,4'-Dichlorochalcone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4846-5G D4846-25G
TCIAD4846-5GEA 65 EUR
TCIAD4846-5G TCIAD4846-25G
4,4'-Dichlorochalcone ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dichlorochalcone
Formula: C₁₅H₁₀Cl₂O
Número MDL: MFCD00018704
Núm. CAS: 19672-59-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C