2,4-Diethoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4847-25G
D4847-5G
TCIAD4847-25GEA
314
EUR
TCIAD4847-25G
TCIAD4847-5G
2,4-Diethoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,4-Diethoxybenzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ |
Número MDL:
MFCD00995010 Núm. CAS: 22924-16-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 70.0 to 74.0 deg-C |