2',6'-Dimetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2,6-Dimetoxifenil)etan-1-ona
D4849-1G D4849-5G
TCIAD4849-1GEA 16 EUR
TCIAD4849-1G TCIAD4849-5G
2',6'-Dimetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
2',6'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD00008729
Núm. CAS: 2040-04-2
EINECS: 218-034-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C